4-Chloro-2-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345390-1G OR345390-5G
APOSOR345390-1GEA 22 EUR
APOSOR345390-1G APOSOR345390-5G
4-Chloro-2-nitropyridine 97%
4-Chloro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltpunt: 46…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114167
CAS nummer: 65370-42-5