2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345399-25G OR345399-5G
APOSOR345399-25GEA 190 EUR
APOSOR345399-25G APOSOR345399-5G
2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formule: C₆H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08688591
CAS nummer: 709652-82-4