2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345421-1G OR345421-100MG OR345421-250MG
APOSOR345421-1GEA 245 EUR
APOSOR345421-1G APOSOR345421-100MG APOSOR345421-250MG
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656226
CAS nummer: 84487-14-9