5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, n-Triisopropylsilyl-5-bromo-7-azaindole
OR345430-1G OR345430-5G
APOSOR345430-1GEA 93.5 EUR
APOSOR345430-1G APOSOR345430-5G
5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₁₆H₂₅BrN₂Si
MW: 353.39 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08688597
CAS nummer: 858116-66-2