4-Bromo-3-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345446-1G OR345446-5G
APOSOR345446-1GEA 42.4 EUR
APOSOR345446-1G APOSOR345446-5G
4-Bromo-3-iodopyridine
4-Bromo-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
Smeltpunt: 77…78 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04112578
CAS nummer: 89167-20-4