5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR345455-25G OR345455-5G OR345455-1G
APOSOR345455-25GEA 227 EUR
APOSOR345455-25G APOSOR345455-5G APOSOR345455-1G
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂BrClIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08688585
CAS nummer: 928653-73-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III