4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345470-25G OR345470-5G
APOSOR345470-25GEA 382 EUR
APOSOR345470-25G APOSOR345470-5G
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95+%
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437841
CAS nummer: 97944-43-9