2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345498-1G OR345498-250MG OR345498-5G
APOSOR345498-1GEA 0 EUR
APOSOR345498-1G APOSOR345498-250MG APOSOR345498-5G
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519295
CAS nummer: 54232-03-0