4'-(Methylthio)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
OR3455-100G OR3455-25G OR3455-5G
APOSOR3455-100GEA 87.6 EUR
APOSOR3455-100G APOSOR3455-25G APOSOR3455-5G
4'-(Methylthio)acetophenone
4'-(Methylthio)acetophenone
Formule: C₉H₁₀OS
Kookpunt: 135 °C/1mmHg
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039835
CAS nummer: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1