2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345506-1G OR345506-250MG
APOSOR345506-1GEA 0 EUR
APOSOR345506-1G APOSOR345506-250MG
2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine 98%
2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine
Formule: C₅H₅Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697689
CAS nummer: 101079-63-4