3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345523-1G OR345523-5G
APOSOR345523-1GEA 65.8 EUR
APOSOR345523-1G APOSOR345523-5G
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839270
CAS nummer: 856834-95-2