4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345542-1G OR345542-250MG
APOSOR345542-1GEA 248 EUR
APOSOR345542-1G APOSOR345542-250MG
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol
Formule: C₅H₅N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040284
CAS nummer: 99479-77-3