4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR345551-1G OR345551-250MG
APOSOR345551-1GEA 151 EUR
APOSOR345551-1G APOSOR345551-250MG
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine 95%
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11215572
CAS nummer: 23056-35-1