5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Amino-2,3-dibromopyridine
OR345555-1G OR345555-5G
APOSOR345555-1GEA 52.6 EUR
APOSOR345555-1G APOSOR345555-5G
5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
5,6-Dibromopyridin-3-amine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110698
CAS nummer: 53242-19-6