6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR345567-5G OR345567-1G OR345567-25G
APOSOR345567-5GEA 125 EUR
APOSOR345567-5G APOSOR345567-1G APOSOR345567-25G
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂BrClIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11857690
CAS nummer: 1138444-17-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III