N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
OR345618-25G OR345618-100G
APOSOR345618-25GEA 81.8 EUR
APOSOR345618-25G APOSOR345618-100G
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formule: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216.33 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671489
CAS nummer: 51857-17-1