Ethyl 2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-bromooxazole-5-carboxylate
OR345708-1G OR345708-250MG OR345708-5G
APOSOR345708-1GEA 152 EUR
APOSOR345708-1G APOSOR345708-250MG APOSOR345708-5G
Ethyl 2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₃
MW: 220.0207 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09743496
CAS nummer: 1060816-22-9