4-Chlorothioanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
OR3459-100G
OR3459-25G
OR3459-500G
APOSOR3459-100GEA
93.5
EUR
APOSOR3459-100G
APOSOR3459-25G
APOSOR3459-500G
4-Chlorothioanisole
4-Chlorothioanisole
Formule:
C₇H₇ClS MW: 158.65 g/mol Kookpunt: 223 °C Dichtheid: 1.22 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 90 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00013643 CAS nummer: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |