N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346000-1G OR346000-500MG
APOSOR346000-1GEA 0 EUR
APOSOR346000-1G APOSOR346000-500MG
N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568175
CAS nummer: 1053655-67-6