N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346004-1G OR346004-500MG
APOSOR346004-1GEA 0 EUR
APOSOR346004-1G APOSOR346004-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568180
CAS nummer: 159016-24-7