N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346005-1G OR346005-500MG
APOSOR346005-1GEA 0 EUR
APOSOR346005-1G APOSOR346005-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568181
CAS nummer: 1053655-73-4