N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346007-1G OR346007-500MG
APOSOR346007-1GEA 0 EUR
APOSOR346007-1G APOSOR346007-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₂₁N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568183
CAS nummer: 1053655-77-8