N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346008-1G OR346008-500MG
APOSOR346008-1GEA 0 EUR
APOSOR346008-1G APOSOR346008-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₄H₂₁N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568184
CAS nummer: 1053655-79-0