N'-[1-Amino-2-(3-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346010-1G OR346010-500MG
APOSOR346010-1GEA 0 EUR
APOSOR346010-1G APOSOR346010-500MG
N'-[1-Amino-2-(3-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568186
CAS nummer: 1053655-83-6