N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346011-1G OR346011-500MG
APOSOR346011-1GEA 0 EUR
APOSOR346011-1G APOSOR346011-500MG
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568187
CAS nummer: 1053655-85-8