N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346013-1G OR346013-500MG
APOSOR346013-1GEA 184 EUR
APOSOR346013-1G APOSOR346013-500MG
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568193
CAS nummer: 1053655-99-4