N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346014-1G OR346014-500MG
APOSOR346014-1GEA 0 EUR
APOSOR346014-1G APOSOR346014-500MG
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568194
CAS nummer: 1053656-02-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable