Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346023-1G OR346023-500MG
APOSOR346023-1GEA 0 EUR
APOSOR346023-1G APOSOR346023-500MG
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉N₃O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568205
CAS nummer: 652158-82-2