Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346029-1G OR346029-5G
APOSOR346029-1GEA 0 EUR
APOSOR346029-1G APOSOR346029-5G
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Formule: C₆H₅N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864979
CAS nummer: 1053656-81-7