N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346031-1G OR346031-500MG
APOSOR346031-1GEA 0 EUR
APOSOR346031-1G APOSOR346031-500MG
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₂₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568242
CAS nummer: 1053657-10-5