N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346033-1G OR346033-500MG
APOSOR346033-1GEA 0 EUR
APOSOR346033-1G APOSOR346033-500MG
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₂₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568246
CAS nummer: 1053657-24-1