N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346035-1G OR346035-500MG
APOSOR346035-1GEA 0 EUR
APOSOR346035-1G APOSOR346035-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568248
CAS nummer: 1053657-34-3