N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346036-1G OR346036-500MG
APOSOR346036-1GEA 0 EUR
APOSOR346036-1G APOSOR346036-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568249
CAS nummer: 1053657-38-7