N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346039-1G OR346039-500MG
APOSOR346039-1GEA 0 EUR
APOSOR346039-1G APOSOR346039-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₄ClN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568252
CAS nummer: 1053657-53-6