N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346041-1G OR346041-500MG
APOSOR346041-1GEA 0 EUR
APOSOR346041-1G APOSOR346041-500MG
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₉H₂₉N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568254
CAS nummer: 1053657-57-0