N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346042-1G OR346042-500MG
APOSOR346042-1GEA 0 EUR
APOSOR346042-1G APOSOR346042-500MG
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568256
CAS nummer: 1053657-66-1