N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346043-1G OR346043-500MG
APOSOR346043-1GEA 0 EUR
APOSOR346043-1G APOSOR346043-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568257
CAS nummer: 1053657-71-8