N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346045-1G OR346045-500MG
APOSOR346045-1GEA 0 EUR
APOSOR346045-1G APOSOR346045-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₂ClN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568259
CAS nummer: 1053657-85-4