N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346047-1G OR346047-500MG
APOSOR346047-1GEA 0 EUR
APOSOR346047-1G APOSOR346047-500MG
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₄
MW: 323.4 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568262
CAS nummer: 1053658-05-1