2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346053-1G OR346053-5G
APOSOR346053-1GEA 336 EUR
APOSOR346053-1G APOSOR346053-5G
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈BrNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09809469
CAS nummer: 147111-30-6