N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346054-1G OR346054-500MG
APOSOR346054-1GEA 0 EUR
APOSOR346054-1G APOSOR346054-500MG
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₈H₁₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568290
CAS nummer: 159016-21-4