2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346069-1G OR346069-5G
APOSOR346069-1GEA 0 EUR
APOSOR346069-1G APOSOR346069-5G
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Formule: C₉H₁₁NOS
MW: 181.27 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09414738
CAS nummer: 35582-11-7