C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Aminomethyl-3-(phenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
OR346073-1G OR346073-5G
APOSOR346073-1GEA 0 EUR
APOSOR346073-1G APOSOR346073-5G
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Formule: C₉H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06166274
CAS nummer: 90564-77-5