5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346075-1G OR346075-5G
APOSOR346075-1GEA 0 EUR
APOSOR346075-1G APOSOR346075-5G
5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142769
CAS nummer: 1208081-52-0