Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346080-1G OR346080-5G
APOSOR346080-1GEA 245 EUR
APOSOR346080-1G APOSOR346080-5G
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
Smeltpunt: 74…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568327
CAS nummer: 1208081-25-7