Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346085-1G OR346085-5G OR346085-10G
APOSOR346085-1GEA 0 EUR
APOSOR346085-1G APOSOR346085-5G APOSOR346085-10G
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Formule: C₇H₉ClO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173820
CAS nummer: 34959-81-4