3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR346098-1G OR346098-500MG
APOSOR346098-1GEA 0 EUR
APOSOR346098-1G APOSOR346098-500MG
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₆ClNO₃S
Smeltpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407346
CAS nummer: 499770-75-1
UN: 3261
ADR: 8,II