5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346101-1G OR346101-5G OR346101-10G
APOSOR346101-1GEA 0 EUR
APOSOR346101-1G APOSOR346101-5G APOSOR346101-10G
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₆BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457491
CAS nummer: 1740-88-1