Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
OR346107-1G OR346107-500MG OR346107-5G
APOSOR346107-1GEA 0 EUR
APOSOR346107-1G APOSOR346107-500MG APOSOR346107-5G
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06653197
CAS nummer: 18377-65-6