4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346109-1G OR346109-5G
APOSOR346109-1GEA 168 EUR
APOSOR346109-1G APOSOR346109-5G
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664476
CAS nummer: 18474-57-2